2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949862-1G OR949862-250MG
APOSOR949862-1GEA 1250 DKK
APOSOR949862-1G APOSOR949862-250MG
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol 95%
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol
Formel: C₇H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00089635
CAS-nummer: 32444-34-1