6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949833-1G OR949833-250MG
APOSOR949833-1GEA 5400 DKK
APOSOR949833-1G APOSOR949833-250MG
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride 95%
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride
Formel: C₉H₁₁NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09026861
CAS-nummer: 1095270-80-6