4-Cyclopropylpyrrolidin-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949820-1G OR949820-250MG
APOSOR949820-1GEA 1160 DKK
APOSOR949820-1G APOSOR949820-250MG
4-Cyclopropylpyrrolidin-2-one 95%
4-Cyclopropylpyrrolidin-2-one
Formel: C₇H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18816888
CAS-nummer: 126822-39-7