4-Chloro-2-methoxynicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949736-1G OR949736-250MG
APOSOR949736-1GEA 226 DKK
APOSOR949736-1G APOSOR949736-250MG
4-Chloro-2-methoxynicotinic acid 95%
4-Chloro-2-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13188728
CAS-nummer: 605661-81-2