Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR949729-1G
OR949729-250MG
OR949729-5G
APOSOR949729-1GEA
218
DKK
APOSOR949729-1G
APOSOR949729-250MG
APOSOR949729-5G
Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate 98%
Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
Formel:
C₉H₉BrO₃ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09038129 CAS-nummer: 33141-66-1 |