5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949726-1G
OR949726-5G
APOSOR949726-1GEA
1640
DKK
APOSOR949726-1G
APOSOR949726-5G
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole 95%
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole
Formel:
C₈H₇N₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06739070 CAS-nummer: 1680-44-0 |