2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949663-1G OR949663-250MG
APOSOR949663-1GEA 3120 DKK
APOSOR949663-1G APOSOR949663-250MG
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol
Formel: C₈H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464862
CAS-nummer: 5078-07-9