5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949632-1G OR949632-250MG
APOSOR949632-1GEA 3660 DKK
APOSOR949632-1G APOSOR949632-250MG
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formel: C₅H₆ClNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111716
CAS-nummer: 63140-11-4