7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949523-1G OR949523-250MG
APOSOR949523-1GEA 2270 DKK
APOSOR949523-1G APOSOR949523-250MG
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01444681
CAS-nummer: 1745-05-7