3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949445-1G OR949445-250MG OR949445-500MG
APOSOR949445-1GEA 7590 DKK
APOSOR949445-1G APOSOR949445-250MG APOSOR949445-500MG
3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24531429
CAS-nummer: 1628252-12-9