6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949428-100MG OR949428-250MG
APOSOR949428-100MGEA 4420 DKK
APOSOR949428-100MG APOSOR949428-250MG
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Formel: C₈H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24384534
CAS-nummer: 1420958-53-7