5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949387-1G OR949387-250MG
APOSOR949387-1GEA 6050 DKK
APOSOR949387-1G APOSOR949387-250MG
5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole
Formel: C₆H₆ClNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23106372
CAS-nummer: 1080061-38-6