cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949331-1G OR949331-250MG
APOSOR949331-1GEA 4140 DKK
APOSOR949331-1G APOSOR949331-250MG
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23105987
CAS-nummer: 626238-08-2