6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949325-1G OR949325-250MG OR949325-500MG
APOSOR949325-1GEA 12810 DKK
APOSOR949325-1G APOSOR949325-250MG APOSOR949325-500MG
6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
Formel: C₇H₁₁NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23105969
CAS-nummer: 1408076-12-9