2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949228-1G OR949228-250MG OR949228-500MG
APOSOR949228-1GEA 8270 DKK
APOSOR949228-1G APOSOR949228-250MG APOSOR949228-500MG
2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22566122
CAS-nummer: 1363382-89-1