5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949148-1G OR949148-500MG OR949148-5G
APOSOR949148-1GEA 4920 DKK
APOSOR949148-1G APOSOR949148-500MG APOSOR949148-5G
5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel: C₅H₅IN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22052654
CAS-nummer: 153239-91-9