3-Methoxycyclobutan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methoxycyclobutanone
OR949039-1G OR949039-5G
APOSOR949039-1GEA 3520 DKK
APOSOR949039-1G APOSOR949039-5G
3-Methoxycyclobutan-1-one
3-Methoxycyclobutan-1-one
Formel: C₅H₈O₂
Molekylvægt: 100.116 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20266830
CAS-nummer: 30830-25-2