1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR948492-1G OR948492-5G
APOSOR948492-1GEA 2110 DKK
APOSOR948492-1G APOSOR948492-5G
1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
Formel: C₆H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10698042
CAS-nummer: 214701-31-2