3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR948475-100MG OR948475-1G OR948475-250MG
APOSOR948475-100MGEA 4440 DKK
APOSOR948475-100MG APOSOR948475-1G APOSOR948475-250MG
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde
Formel: C₈H₅IN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10696810
CAS-nummer: 944904-42-1