1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Methylcyclobutanamine hydrochloride
OR948465-10G OR948465-1G OR948465-5G
APOSOR948465-10GEA 2900 DKK
APOSOR948465-10G APOSOR948465-1G APOSOR948465-5G
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09997048
CAS-nummer: 174886-05-6