[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR948344-1G OR948344-5G
APOSOR948344-1GEA 942 DKK
APOSOR948344-1G APOSOR948344-5G
[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
Formel: C₆H₁₁N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864498
CAS-nummer: 911788-33-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III