4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR948323-1G OR948323-250MG OR948323-500MG
APOSOR948323-1GEA 6760 DKK
APOSOR948323-1G APOSOR948323-250MG APOSOR948323-500MG
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel: C₆H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00867544
CAS-nummer: 7007-92-3