4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR948239-1G OR948239-250MG
APOSOR948239-1GEA 1220 DKK
APOSOR948239-1G APOSOR948239-250MG
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
Formel: C₆H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062948
CAS-nummer: 524718-27-2