1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR948235-1G OR948235-250MG
APOSOR948235-1GEA 2330 DKK
APOSOR948235-1G APOSOR948235-250MG
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine
Formel: C₉H₁₂BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06655172
CAS-nummer: 74877-09-1