(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR948198-1G OR948198-250MG
APOSOR948198-1GEA 1160 DKK
APOSOR948198-1G APOSOR948198-250MG
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀BrNO
Molekylvægt: 216.075 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09253669
CAS-nummer: 209963-05-3