(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR948197-1G OR948197-250MG
APOSOR948197-1GEA 1030 DKK
APOSOR948197-1G APOSOR948197-250MG
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09256373
CAS-nummer: 354153-64-3