5-Chloro-1-tetralone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR948172-1G OR948172-5G
APOSOR948172-1GEA 404 DKK
APOSOR948172-1G APOSOR948172-5G
5-Chloro-1-tetralone 98%
5-Chloro-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉ClO
Molekylvægt: 180.631 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08544416
CAS-nummer: 26673-30-3