5-Methyl-6-nitro-1H-indazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR948085-1G OR948085-5G
APOSOR948085-1GEA 183 DKK
APOSOR948085-1G APOSOR948085-5G
5-Methyl-6-nitro-1H-indazole 95%
5-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09026996
CAS-nummer: 72521-00-7