Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR948040-1G OR948040-250MG
APOSOR948040-1GEA 1050 DKK
APOSOR948040-1G APOSOR948040-250MG
Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate 95%
Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044548
CAS-nummer: 367519-84-4