5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR947362-1G OR947362-250MG
APOSOR947362-1GEA 4860 DKK
APOSOR947362-1G APOSOR947362-250MG
5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
5-Formyl-2-methylbenzoic acid
Formel: C₉H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26673176
CAS-nummer: 105650-34-8