1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR947321-1G OR947321-5G
APOSOR947321-1GEA 230 DKK
APOSOR947321-1G APOSOR947321-5G
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene
Formel: C₁₁H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425268
CAS-nummer: 15359-98-5