2-(Formylamino)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR947271-1G OR947271-250MG
APOSOR947271-1GEA 6320 DKK
APOSOR947271-1G APOSOR947271-250MG
2-(Formylamino)pyridine 95%
2-(Formylamino)pyridine
Formel: C₆H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043008
CAS-nummer: 34813-97-3