N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR947243-1G OR947243-250MG
APOSOR947243-1GEA 5670 DKK
APOSOR947243-1G APOSOR947243-250MG
N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine 95%
N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine
Formel: C₉H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09733329
CAS-nummer: 166398-41-0