(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR947242-1G OR947242-25G OR947242-5G
APOSOR947242-1GEA 933 DKK
APOSOR947242-1G APOSOR947242-25G APOSOR947242-5G
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
Formel: C₇H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00087470
CAS-nummer: 71363-39-8