5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR947026-1G OR947026-250MG
APOSOR947026-1GEA 5230 DKK
APOSOR947026-1G APOSOR947026-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%
5-Methoxynaphthalen-1-amine
Formel: C₁₁H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00839435
CAS-nummer: 6271-81-4