Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR947016-1G
OR947016-5G
APOSOR947016-1GEA
1040
DKK
APOSOR947016-1G
APOSOR947016-5G
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₃NO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD15144251 CAS-nummer: 61995-19-5 |