2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946604-1G OR946604-250MG
APOSOR946604-1GEA 4860 DKK
APOSOR946604-1G APOSOR946604-250MG
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile 95%
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile
Formel: C₆H₅N₃
Molekylvægt: 119.124 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17015870
CAS-nummer: 794522-90-0