3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9466-1G OR9466-5G
APOSOR9466-1GEA 1370 DKK
APOSOR9466-1G APOSOR9466-5G
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
Smeltepunkt: 275…277 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08235080
CAS-nummer: 874459-76-4