6-Methylisoindolin-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946562-1G OR946562-5G
APOSOR946562-1GEA 2030 DKK
APOSOR946562-1G APOSOR946562-5G
6-Methylisoindolin-1-one 95%
6-Methylisoindolin-1-one
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147.174 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09056840
CAS-nummer: 58083-55-9