2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946549-1G OR946549-250MG
APOSOR946549-1GEA 5780 DKK
APOSOR946549-1G APOSOR946549-250MG
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClN·ClH
Molekylvægt: 170.08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02667639
CAS-nummer: 2554-93-0