Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR946502-100MG OR946502-1G
APOSOR946502-100MGEA 610 DKK
APOSOR946502-100MG APOSOR946502-1G
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11616340
CAS-nummer: 1006037-03-1