N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946457-1G OR946457-5G
APOSOR946457-1GEA 1530 DKK
APOSOR946457-1G APOSOR946457-5G
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19595636
CAS-nummer: 1342495-77-5