2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946456-1G OR946456-5G
APOSOR946456-1GEA 1530 DKK
APOSOR946456-1G APOSOR946456-5G
2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide 98%
2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16557464
CAS-nummer: 53102-68-4