2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946450-10G OR946450-1G OR946450-5G
APOSOR946450-10GEA 3770 DKK
APOSOR946450-10G APOSOR946450-1G APOSOR946450-5G
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molekylvægt: 186.596 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06408851
CAS-nummer: 75438-12-9