2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946444-1G OR946444-250MG OR946444-5G
APOSOR946444-1GEA 2030 DKK
APOSOR946444-1G APOSOR946444-250MG APOSOR946444-5G
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Molekylvægt: 190.238 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04132910
CAS-nummer: 145742-38-7