3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946373-10G OR946373-1G OR946373-5G
APOSOR946373-10GEA 5670 DKK
APOSOR946373-10G APOSOR946373-1G APOSOR946373-5G
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
Molekylvægt: 197.661 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11208394
CAS-nummer: 442910-26-1