3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946371-10G OR946371-1G OR946371-5G
APOSOR946371-10GEA 3390 DKK
APOSOR946371-10G APOSOR946371-1G APOSOR946371-5G
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11208364
CAS-nummer: 123944-75-2