4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946358-10G
OR946358-1G
OR946358-5G
APOSOR946358-10GEA
4860
DKK
APOSOR946358-10G
APOSOR946358-1G
APOSOR946358-5G
4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11208368 CAS-nummer: 852157-71-2 |