4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946341-1G OR946341-5G
APOSOR946341-1GEA 1640 DKK
APOSOR946341-1G APOSOR946341-5G
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formel: C₇H₅ClN₂O
Molekylvægt: 168.58 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11186205
CAS-nummer: 868271-15-2