2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946275-1G OR946275-250MG
APOSOR946275-1GEA 2010 DKK
APOSOR946275-1G APOSOR946275-250MG
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde
Formel: C₈H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410687
CAS-nummer: 18206-06-9